Tisk…
Cyclopentylamine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Aminocyclopentane
MQ100
C115002-100G C115002-25G
SIALC115002-100GEA 3580 CZK
SIALC115002-100G SIALC115002-25G
Cyclopentylamine, Sigma-Aldrich®
Cyclopentylamine
Vzorec: C₅H₁₁N
MW: 85.15
Bod varu: 108
Hustota: 0.8689 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001380
CAS číslo: 1003-03-8
EINECS: 213-697-3
UN: 3286
ADR: 3 II