Tisk…
4-Propoxyaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H55096.03 H55096.06
H55096.03EA 1450 CZK
H55096.03 H55096.06
4-Propoxyaniline ≥97%
4-Propoxyaniline
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151.21
Bod vzplanutí: 110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043621
CAS číslo: 4469-80-1
EINECS: 224-740-0