Tisk…

4-Hexyloxyaniline 99

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 2300 CZK
H55868.06 H55868.14
4-Hexyloxyaniline 99
4-Hexyloxyaniline
Vzorec: C₁₂H₁₉NO
MW: 193.29
Bod varu: 155…158 °C (5 mmHg)
Bod tání: 43…45 °C
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007868
CAS číslo: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR