Tisk…
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H54689.MD H54689.03
H54689.MDEA 4950 CZK
H54689.MD H54689.03
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester 96%
2-Cyano-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Purity: 96% CAS No.: 741709-63-7 Molecular Formula: C12H15BN2O2 Formula Weight: 230.07 Melting Point: 105-106° MDL No.: MFCD06657825
Vzorec: C₁₂H₁₅BN₂O₂
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06657825
CAS číslo: 741709-63-7