Tisk…
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
H55984.03 H55984.06 H55984.14
H55984.03EA 882 CZK
H55984.03 H55984.06 H55984.14
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester ≥97%
4-Chlorophenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₁₆BClO₂
MW: 238.52
Bod tání: 50…55 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663875
CAS číslo: 195062-61-4