Tisk…
4,6-Difluoroindole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54536.03 H54536.06
H54536.03EA 3680 CZK
H54536.03 H54536.06
4,6-Difluoroindole ≥97%
4,6-Difluoroindole
Purity: 97% CAS No.: 199526-97-1 Molecular Formula: C8H5F2N Formula Weight: 153.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C
Vzorec: C₈H₅F₂N
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01075213
CAS číslo: 199526-97-1