Tisk…
4-Methoxysalicylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxy-p-anisic acid, 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
H55345.06 H55345.14
H55345.06EA 1700 CZK
H55345.06 H55345.14
4-Methoxysalicylic acid ≥98%
4-Methoxysalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 2237-36-7 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00002450
Vzorec: C₈H₈O₄
MW: 168.15
Bod varu: 327
Bod tání: 158…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002450
CAS číslo: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0