Tisk…
6-Bromoveratraldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
155578-25G 155578-5G
SIAL155578-25GEA 15380 CZK
SIAL155578-25G SIAL155578-5G
6-Bromoveratraldehyde, Sigma-Aldrich®
6-Bromoveratraldehyde
Vzorec: C₉H₉BrO₃
MW: 245,07 g/mol
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151 °C
MDL Number: MFCD00003301
CAS číslo: 5392-10-9
EINECS: 226-390-4