trans-3-Heptene ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H53482.03
H53482.06
H53482.14
H53482.03EA
2050
CZK
H53482.03
H53482.06
H53482.14
trans-3-Heptene ≥97%
trans-3-Heptene
Vzorec:
C₇H₁₄ Bod varu: 94 °C Bod tání: –137 °C Hustota: 0,698 Bod vzplanutí: –1 °C (30 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009475 CAS číslo: 14686-14-7 EINECS: 238-728-8 UN: 3295 ADR: 3,II |