Tisk…
Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
329746-25G 329746-5G
SIAL329746-25GEA 6530 CZK
SIAL329746-25G SIAL329746-5G
Octyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Octyl isocyanate
Vzorec: C₉H₁₇NO
Bod varu: 78 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,88 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00013887
CAS číslo: 3158-26-7
EINECS: 221-598-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III