Tisk…
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
257303-100G 257303-500G
SIAL257303-100GEA 3710 CZK
SIAL257303-100G SIAL257303-500G
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid, Sigma-Aldrich®
1,2,3,4-Butanetetracarboxylic acid
Vzorec: C₈H₁₀O₈
Bod varu: 460 °C (1013 hPa)
Bod tání: 189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002722
CAS číslo: 1703-58-8
EINECS: 216-938-0