Tisk…
3,3'-Diaminobenzidin 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H54000.06 H54000.14 H54000.22
H54000.06EA 2050 CZK
H54000.06 H54000.14 H54000.22
3,3'-Diaminobenzidin 99%
3,3'-Diaminobenzidin
Purity: 99% CAS No.: 91-95-2 Molecular Formula: C12H14N4 Formula Weight: 214.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 175-177° MDL No.: MFCD00007725
Vzorec: C₁₂H₁₄N₄
Bod tání: 175…177 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007725
CAS číslo: 91-95-2
EINECS: 202-110-6