3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H55068.03
H55068.06
H55068.03EA
1480
CZK
H55068.03
H55068.06
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole ≥97%
3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 20154-03-4
Molecular Formula: C4H3F3N2
Formula Weight: 136.08
Melting Point: 45-47°
Boiling Point: 70°/2mm
MDL No.: MFCD00115018
Vzorec:
C₄H₃F₃N₂ Bod varu: 70 °C (2 mmHg) Bod tání: 45…47 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00115018 CAS číslo: 20154-03-4 |