3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H55288.03
H55288.06
H55288.03EA
694
CZK
H55288.03
H55288.06
3-Bromo-5-fluorophenol ≥97%
3-Bromo-5-fluorophenol
Purity: 97%
CAS No.: 433939-27-6
Molecular Formula: C6H4BrFO
Formula Weight: 191.00
Flash Point:
Vzorec:
C₆H₄BrFO Bod tání: 36…40 °C Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07783710 CAS číslo: 433939-27-6 |