Tisk…
Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) aqueous solution, reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Nebezpečí
Synonyms: Caustic soda
E584-100MLEA 2080 CZK
E584-100ML E584-500ML
Hydroxid sodný 10 mol/l (10 N) aqueous solution, reagent
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 1390
Bod tání: 323
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Acid Titration 9900 mmol/l – 10100 mmol/l