Tisk…
2,7-Diaminofluorene 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Fluorene-2,7-diamine, 2,7-Diamino-fluorene, Fluorene-2,7-diyldiamine
H55402.03 H55402.06
H55402.03EA 2750 CZK
H55402.03 H55402.06
2,7-Diaminofluorene 97%
2,7-Diaminofluorene
Purity: 97+% CAS No.: 525-64-4 Molecular Formula: C13H12N2 Formula Weight: 196.25 Melting Point: 160-162° Beilstein Reference: 2099859 Merck Reference: 14,4156 MDL No.: MFCD00001128
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Bod varu: 467 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160…162 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001128
CAS číslo: 525-64-4
EINECS: 208-377-5
Merck Index: 14,4156