Tisk…
Celite® 545, filtrační pomůcka, treated with sodium carbonate, flux calcined
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DE, Diatomaceous earth, flux-calcined
H33152.0B H33152.0I
H33152.0BEA 1930 CZK
H33152.0B H33152.0I
Celite® 545, filtrační pomůcka, treated with sodium carbonate, flux calcined
Celite® 545, filtrační pomůcka
CAS No.: 68855-54-9 MDL No.: MFCD00132803
Vzorec: SiO₂
MW: 60.08
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132803
CAS číslo: 68855-54-9
EINECS: 272-489-0