Tisk…
2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55217.03 H55217.06
H55217.03EA 1540 CZK
H55217.03 H55217.06
2-Amino-5-bromobenzonitrile 96%
2-Amino-5-bromobenzonitrile
Purity: 96% CAS No.: 39263-32-6 Molecular Formula: C7H5BrN2 Formula Weight: 197.03 Melting Point: 96-100° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00158946
Vzorec: C₇H₅BrN₂
Bod tání: 96…100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00158946
CAS číslo: 39263-32-6
EINECS: 254-387-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III