Tisk…
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Cyano-2-iodoaniline
H55400.03 H55400.06
H55400.03EA 1240 CZK
H55400.03 H55400.06
4-Amino-3-iodobenzonitrile 97%
4-Amino-3-iodobenzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 33348-34-4 Molecular Formula: C7H5IN2 Formula Weight: 244.03 Melting Point: 112-115° MDL No.: MFCD04039964
Vzorec: C₇H₅IN₂
MW: 244.03
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039964
CAS číslo: 33348-34-4