Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
H54638.03
H54638.06
H54638.03EA
3750
CZK
H54638.03
H54638.06
Indole-2-carbaldehyd ≥97%
Indole-2-carbaldehyd
Purity: 97%
CAS No.: 19005-93-7
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
Melting Point: 138-142°
MDL No.: MFCD03001425
Vzorec:
C₉H₇NO Bod tání: 138…142 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03001425 CAS číslo: 19005-93-7 |