4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
N-(4-Fluorophenyl)-N-methylamine
H55105.03
H55105.06
H55105.03EA
1280
CZK
H55105.03
H55105.06
4-Fluoro-N-methylaniline ≥97%
4-Fluoro-N-methylaniline
Purity: 97%
CAS No.: 459-59-6
Molecular Formula: C7FH8N
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5320
Boiling Point: 79°/11mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00017942
Vzorec:
C₇H₈FN MW: 125,15 g/mol Bod varu: 79 °C (11 mmHg) Hustota: 1,040 Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017942 CAS číslo: 459-59-6 EINECS: 207-294-1 UN: 2810 ADR: 6.1,III |