cín 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Sn) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88112.AE
88112.AP
88112.AEEA
1650
CZK
88112.AE
88112.AP
cín 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Sn) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - cín
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certifikace: Traceable to NIST