Tisk…
cín 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Sn) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13863.AD 13863.AE 13863.AP
13863.ADEA 2420 CZK
13863.AD 13863.AE 13863.AP
cín 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Sn) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - cín
Molecular Formula: Sn in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00133862
Certifikace: Traceable to NIST