Křemík 1000 mg/L ve vodě se stopami kyseliny fluorovodíkové (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
38717.AD
38717.AE
38717.AP
38717.ADEA
2570
CZK
38717.AD
38717.AE
38717.AP
Křemík 1000 mg/L ve vodě se stopami kyseliny fluorovodíkové (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - křemík
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Certifikace: Traceable to NIST