Tisk…
Skandium 1000 mg/L Sc in 5% kyselině dusičné (from Sc₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35769.AD 35769.AE 35769.AP
35769.ADEA 3880 CZK
35769.AD 35769.AE 35769.AP
Skandium 1000 mg/L Sc in 5% kyselině dusičné (from Sc₂O₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - skandium
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certifikace: Traceable to NIST