Platina 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Pt) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Scientific
88086.AE
88086.AP
88086.AEEA
2930
CZK
88086.AE
88086.AP
Platina 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Pt) Specpure® standard pro AAS
Standardy
Standardy kationické
Standardy - platina
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certifikace: Traceable to NIST