Tisk…
Platina 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Pt) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
13827.AD 13827.AE 13827.AP
13827.ADEA 3610 CZK
13827.AD 13827.AE 13827.AP
Platina 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Pt) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - platina
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certifikace: Traceable to NIST