Tisk…
Platina 10000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Pt) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Scientific
14397.AD 14397.AE 14397.AP
14397.ADEA 12360 CZK
14397.AD 14397.AE 14397.AP
Platina 10000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from Pt) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - platina
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Certifikace: Traceable to NIST