Tisk…

Ferocen, high purity

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

B25007.18 B25007.30
B25007.18EA 1180 CZK
B25007.18 B25007.30
Ferocen, high purity
Ferocen
Vzorec: C₁₀H₁₀Fe
MW: 186.04
Bod varu: 249
Bod tání: 172…175 °C
Hustota: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001427
CAS číslo: 102-54-5
EINECS: 203-039-3
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,04070

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR