3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H34457.03
H34457.06
H34457.03EA
3400
CZK
H34457.03
H34457.06
3-Fluoro-5-iodoaniline 96%
3-Fluoro-5-iodoaniline
Purity: 96%
CAS No.: 660-49-1
Molecular Formula: C6H5FIN
Formula Weight: 237.02
MDL No.: MFCD04116466
Vzorec:
C₆H₅FIN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116466 CAS číslo: 660-49-1 |