Tisk…
Rhodium 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro AAS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
88090.AE 88090.AP
88090.AEEA 8890 CZK
88090.AE 88090.AP
Rhodium 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro AAS
Standardy Standardy kationické Standardy - rhodium
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifikace: Traceable to NIST