Tisk…
Rhodium 10000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35763.AD 35763.AE 35763.AP
35763.ADEA 42490 CZK
35763.AD 35763.AE 35763.AP
Rhodium 10000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - rhodium
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifikace: Traceable to NIST