Rhodium 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
35754.AD
35754.AP
35754.AE
35754.ADEA
5190
CZK
35754.AD
35754.AP
35754.AE
Rhodium 1000 mg/L v 20% kyselině chlorovodíkové (from RhCl₃) Specpure® standard pro ICP
Standardy
Standardy kationické
Standardy - rhodium
Molecular Formula: RhCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011201
Certifikace: Traceable to NIST