Tisk…
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
156051-10G 156051-5G
SIAL156051-10GEA 2950 CZK
SIAL156051-10G SIAL156051-5G
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole, Sigma-Aldrich®
1,1'-Thiocarbonyldiimidazole
Vzorec: C₇H₆N₄S
Bod tání: 105…106 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005289
CAS číslo: 6160-65-2
EINECS: 228-183-4