Tisk…
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55206.03 H55206.06
H55206.03EA 2180 CZK
H55206.03 H55206.06
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine ≥98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Bod varu: 108…109 °C (11 mmHg)
Bod tání: 26…28 °C
Hustota: 1,39
Bod vzplanutí: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023197
CAS číslo: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8,II