Bromid barnatý dihydrát ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16328.22
A16328.36
A16328.22EA
1020
CZK
A16328.22
A16328.36
Bromid barnatý dihydrát ≥98%
Bromid barnatý dihydrát
Vzorec:
BaBr₂·2H₂O MW: 333.17 Bod tání: 850 Hustota: 3.58 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149153 CAS číslo: 7791-28-8 EINECS: 234-140-0 UN: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,968 |