Tisk…
Germanium 1000 mg/L ve vodě se stopami kyseliny fluorovodíkové (from (NH₄)₂GeF₆) Specpure® standard pro ICP
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
42242.AD 42242.AE 42242.AP
42242.ADEA 2330 CZK
42242.AD 42242.AE 42242.AP
Germanium 1000 mg/L ve vodě se stopami kyseliny fluorovodíkové (from (NH₄)₂GeF₆) Specpure® standard pro ICP
Standardy Standardy kationické Standardy - germanium
Molecular Formula: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O/trace F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085310
Certifikace: Traceable to NIST