Tisk…

2-Bromo-9-fluorenone 96%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Bromo-9H-fluoren-9-one

H55962.MC H55962.ME H55962.14
H55962.MCEA 0 CZK
H55962.MC H55962.ME H55962.14
2-Bromo-9-fluorenone 96%
2-Bromo-9-fluorenone
Vzorec: C₁₃H₇BrO
MW: 259,1 g/mol
Bod tání: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010789
CAS číslo: 3096-56-8

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR