Tisk…
3-Ethynylanisole 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ethynyl-3-methoxybenzene, (3-Methoxyphenyl)ethyne, (3-Methoxyphenyl)acetylene, 1-Methoxy-3-ethynylbenzene
H55254.MD H55254.03 H55254.06
H55254.MDEA 999 CZK
H55254.MD H55254.03 H55254.06
3-Ethynylanisole 96%
3-Ethynylanisole
Purity: 96% CAS No.: 768-70-7 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 76°(169°F) Refractive Index: 1.5550 Boiling Point: 204-210° MDL No.: MFCD00160810
Vzorec: C₉H₈O
MW: 132,16 g/mol
Bod varu: 204…210 °C
Hustota: 1,04
Bod vzplanutí: 76 °C (169 °F)
MDL Number: MFCD00160810
CAS číslo: 768-70-7