Tisk…
Quinuclidine ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H54498.MD H54498.03 H54498.06
H54498.MDEA 2320 CZK
H54498.MD H54498.03 H54498.06
Quinuclidine ≥97%
Quinuclidine
Vzorec: C₇H₁₃N
Bod varu: 150 °C (1013 hPa)
Bod tání: 157…160 °C
Hustota: 1,025 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006690
CAS číslo: 100-76-5
EINECS: 202-887-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8081