Tisk…
Diethylether stabilised for spectrophotometry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
H33678.AP H33678.AU H33678.0F
H33678.APEA 1990 CZK
H33678.AP H33678.AU H33678.0F
Diethylether stabilised for spectrophotometry
Diethylether
Vzorec: (CH₃CH₂)₂O
MW: 74.12
Bod varu: 35
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0.7135 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011646
CAS číslo: 60-29-7
EINECS: 200-467-2
UN: 1155
ADR: 3 I
REACH: 01-2119535785-29
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM