Tisk…
Indole-7-carboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54931.03 H54931.06 H54931.14
H54931.03EA 1360 CZK
H54931.03 H54931.06 H54931.14
Indole-7-carboxylic acid ≥97%
Indole-7-carboxylic acid
Purity: 97% CAS No.: 1670-83-3 Molecular Formula: C9H7NO2 Formula Weight: 161.05 MDL No.: MFCD00210442
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210442
CAS číslo: 1670-83-3
EINECS: 216-801-5