Tisk…
Diisopropylether stabilizovaný p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
390660010 390660025
ACRO390660010EA 1710 CZK
ACRO390660010 ACRO390660025
Diisopropylether stabilizovaný p.a.
Diisopropylether
Vzorec: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Bod varu: 68 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,72 g/cm³
Bod vzplanutí: –29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008880
CAS číslo: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤25 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Non-volatile matter ≤0.005 %
Acidity ≤0.0004 meq/g
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Manganese (Mn) ≤0.02 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Tin (Sn) ≤0.1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)