Tisk…
VWR®, Adaptéry na kamery
Dodavatel: VWR Collection
630-0865EA 1680 CZK
630-0865 630-0866 630-0867 630-0868 630-2687
VWR®, Adaptéry na kamery
Adaptéry Adapters, Camera to Microscope
Adaptéry na kamery umožňují připevnit kamery s různě velkým snímačem na mikroskop pomocí adaptéru C-mount.