Tisk…
Lahve, široké hrdlo, hranaté, se šroubovacím uzávěrem
Dodavatel: LAMAPLAST
614 613 612 611 610 609 608
215-9004EA 151 CZK
215-9004 215-9003 215-9002 215-9001 215-9000 215-0916 215-0915
Lahve, široké hrdlo, hranaté, se šroubovacím uzávěrem
Láhve Láhve plastové
HDPE, průsvitné.
  • Dobrá chemická odolnost
  • Tepelně odolná do 80 °C
  • Nepropustné, odstupňované
Dvojitý uzávěr, perforovaný kroužek a uzávěr umožňují vložení bezpečnostních proužků a značení. Vhodné pro jakékoliv použití v laboratoři nebo jako nádoba pro sběr vzorků. Široké hrdlo umožňuje rychlé plnění a dávkování práškových materiálů, past a kapalin.