Tisk…
VWR®, Návleky na boty, CPE
Dodavatel: VWR Collection
113-1491EA 4670 CZK
113-1491 113-1492
VWR®, Návleky na boty, CPE
Jednorázové oděvy
Základní návleky na boty vyrobené z nízkohustotní chlorované polyethylenové tkaniny, která je navržena tak, aby chránila před špínou, špínou a postříkáním tekutinami.
  • CPE je voděodolný a poskytuje dobrou odolnost proti chemikáliím
  • Ekonomický a nepouští vlákna
Ideální pro laboratorní použití.
* Jedna velikost vhodná pro každého