Tisk…
VWR® CompactStar CS4, Centrifuga
Dodavatel: VWR
VWR®
521-2853EA 15730 CZK
521-2853 521-2855 521-2854
VWR® CompactStar CS4, Centrifuga
Centrifugy Centrifugy stolní
Centrifuga CompactStar CS4 je navržena pro separaci vzorků při celé řadě chemických aplikací, vědeckých aplikací, klinických výzkumů a každodenní diagnostice.
  • vysoká rychlost: až do 6500 min⁻¹/4000 xg
  • ovládací panel je vybaven lehce otočnými knoflíky a velkými digitálními displeji pro zobrazení času a rychlosti
  • časovač lze nastavit až na 30 minut nebo ho lze trvale zapnout pro nepřetržitý chod
  • kompaktní provedení se hodí téměř pro každou laboratoř a díky tomu je lze také snadno přemístit z laboratoře do laboratoře
Kombinace adaptérů na zkumavky jsou vhodné pro vedení 5 ml (12×75 mm) a 7 ml (13×100 mm) zkumavek a také kónických a standardních 15 ml zkumavek.
Informace pro objednávání: Dodáno s úhlovým rotorem pro zkumavky 6×15 ml a se sadou adaptérů. Všechny adaptéry jsou již zahrnuty v ceně zařízení.