Tisk…
Média kultivační pro použití při testu plnění
Dodavatel: VWR Chemicals
AX0110086EA 6260 CZK
AX0110086 AX0110087 AX0110088
Média kultivační pro použití při testu plnění
Média mikrobiologická Připravená mikrobiologická média
Ověření aseptického zpracování by mělo zahrnovat simulační test s použitím živného média, známý jako test plnění média nebo simulace média. Výběr živného média by měl být proveden na základě množství vyrobeného produktu a selektivity, jasnosti, koncentrace a vhodnosti pro sterilizaci. Test simulace procesu by měl co nejpodobněji napodobovat rutinní aseptický výrobní proces a zahrnovat všechny kritické následné výrobní kroky. Testy simulace procesu by se obvykle měly opakovat dvakrát ročně za směnu a proces. Počet kontejnerů použitých pro výplně médií by měl být dostatečný, aby umožnil platné vyhodnocení. U malých šarží by se počet nádob na výplně médií měl rovnat alespoň velikosti šarže produktu.
  • Média připravená k použití šetří čas a snižují rizika spojená s přípravou médií
  • Sterilita a plodnost podle mezinárodních požadavků a pokynů pro validaci výplně médií
Certifikace: V souladu s požadavky BSE/TSE.