VWR®, kontaktní desky, blistr
Dodavatel: VWR Chemicals
AX061101EA
2990
CZK
AX061101
AX061102
AX061104
AX061105
VWR®, kontaktní desky, blistr
Média mikrobiologická
Misky mikrobiologické kontaktní
Řada kontaktních misek je vyrobena z vysoce kvalitních surovin. Všechna kultivační média jsou vyráběna s použitím vybraných dehydratovaných bází a splňují požadavky ISO 11133 (potravinová mikrobiologie). Vyrobeno podle směrnic GMP, kultivační média jsou vyrobena pomocí nejmodernějších technologií a jsou podrobena přísné kontrole kvality, která je prováděna kvalifikovanými mikrobiology.
- baleno za podmínek čistého provozu, aby bylo zamezeno kontaminaci
- skladování při 2 až 8 °C
- vyrobeno podle směrnic GMP podle postupů, které dodržují specifikace různých lékopisných a ISO norem