Tisk…
Média pro pitnou vodu / stanovení vody
Dodavatel: Merck
1.07680.0500 1.11471.0500
1.07680.0500EA 4170 CZK
1.07680.0500 1.11471.0500
Média pro pitnou vodu / stanovení vody
Média mikrobiologická Mikrobiologická média dehydratovaná
Čistá, čerstvá voda je jeden z nejdůležitějších aspektů, které lidé v současnosti řeší. Také v potravinářských a farmaceutických průmyslech je stanovení vody předepsáno. Granulovaná média od Merck jsou vyráběna za přísných pravidel a kvalita je kontrolována dle ISO 11133.
  • všechny Vaše požadavky - široké rozpětí dehydratovaných médií nebo média připravená k použití jako jsou Merckoplate® dohromady s vhodným filtračním systémem
  • vysoce kvalitní produkty za dobré ceny
  • všechny média ve shodě s ISO standardy
Žádejte o brožuru vod - mikrobiologické stanovení Merck W 286135. Celulózové filtry GN-6 od Pallu jsou doporučeny pro stanovení pitné vody.